Silvernitrat 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30471.237EA 1350 SEK
30471.237 30471.294
Silvernitrat 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Silvernitrat
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=8eb5a021843d7bd34669386ef8c52ffd45ae3126&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed