(S)-(-)-Limonen, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: (S)-(-)-p-Menta-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, L(-)-Limonen
MQ100
62128-1ML 62128-5ML
62128-1MLEA 588 SEK
62128-1ML 62128-5ML
(S)-(-)-Limonen, Supelco®
(S)-(-)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Kokpunkt: 175
Smältpunkt: –74 °C
Densitet: 0.84 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001558
CAS nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2052
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05515
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=925593852eaaa99e409db79716af7534bbb3f96e&vid=5d7cea0c73faf38c4a26b1dd60ffc962e4f141f9&prid=web&clid=SAPDAM