(R)-(+)-Limonen för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
(R)-(+)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonen, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18407.0100
8.18407.0500
8.18407.0100EA
456
SEK
8.18407.0100
8.18407.0500
(R)-(+)-Limonen för syntes, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonen
Formel:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol Kokpunkt: 175,5 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –74 °C Densitet: 0,8411 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 43 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00062991 CAS nummer: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN: 2052 ADR: 3,III Merck Index: 13,05515 |
Specifikation testresultat
Solubility | 0.02 g/l (25 °C) |
Melting Point | -74 °C |
Molar Mass | 136.24 g/mol |
Boiling Point | 177 - 178 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 43 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4722 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 6.1 %(V) |
Density | 0.84 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |