Svavelsyra 2 mol/l (4 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
198156FEA 2300 SEK
198156F 198154D
Svavelsyra 2 mol/l (4 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Densitet: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed