Svavelsyra 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
30149.291EA 315 SEK
30149.291 30149.325 30149.371
Svavelsyra 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.84
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed