Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
SU20505 SU20501
REGESU20505EA 770 SEK
REGESU20505 REGESU20501
Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II