Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
30144.294EA
430
SEK
30144.294
30144.328
30144.363
30144.408
Svavelsyra 0.5 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Svavelsyra
Formel:
H₂SO₄ Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 3264 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |