Svavelsyra 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution Volumetric
Leverantör: REAGECON
SU20255 SU20251
REGESU20255EA 980 SEK
REGESU20255 REGESU20251
Svavelsyra 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution Volumetric
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II