Svavelsyra 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
30143.291EA 246 SEK
30143.291 30143.405
Svavelsyra 0.25 mol/l (0.5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed