Svavelsyra 0.25 M H2SO4 (0.5N) i vattenlösning ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 590 SEK
35355-1L 35355-10L-VP
Svavelsyra 0.25 M H2SO4 (0.5N) i vattenlösning ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Kokpunkt: >100 °C (1,013 hPa)
Densitet: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective