Svavelsyra 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverantör: VWR Chemicals
30150.295EA 231 SEK
30150.295 30150.375 30150.320 30150.400
Svavelsyra 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Kokpunkt: 330
Smältpunkt: 10.38
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed