Svavelsyra 0.05 M H2SO4 (0.1N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 425 SEK
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Svavelsyra 0.05 M H2SO4 (0.1N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Kokpunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective