Natriumtiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 680 SEK
35244-1L 35244-6X1L
Natriumtiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokpunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 48
Densitet: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001