Natriumtiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Leverantör: REAGECON
Synonyms:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
T20105
T20101
REGET20105EA
950
SEK
REGET20105
REGET20101
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenlösning volumetrisk lösning
Natriumtiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ MW: 158,11 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 |