Natriumtiosulfat standardised solution 0.01 N i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35643.K2 35643.M4
35643.K2EA 820 SEK
35643.K2 35643.M4
Natriumtiosulfat standardised solution 0.01 N i vattenlösning
Natriumtiosulfat
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokpunkt: 100
Smältpunkt: 48
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844