Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
98108.290EA 315 SEK
98108.290 98108.360 98108.400
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: 1390
Smältpunkt: 323
Densitet: 1.078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Specifikation testresultat
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l