Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
|
Fara
|
7097.1000EA
380
SEK
7097.1000
7097.9020
7097.9010
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) i vattenlösning, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH Densitet: 1,04 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 3266 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Titer (mol/l) | 0.997 - 1.003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 0.5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |