Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
31951.290EA
420
SEK
31951.290
31951.370
31951.404
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH Kokpunkt: >105 °C (1013 hPa) Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |