Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
31956.296EA
235
SEK
31956.296
31956.410
Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Natriumhydroxid
Formel:
NaOH Kokpunkt: >105 °C (1013 hPa) Densitet: 1,02 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |