Torkdukar för allmänt bruk, WYPALL* X80
Leverantör: KIMBERLY CLARK
7565 7566 7567 7568
115-1550EA 3850 SEK
115-1550 115-1551 115-1552 115-1553
Torkdukar för allmänt bruk, WYPALL* X80
Torkdukar Torkdukar, återanvändbara Torkduk, universal
WYPALL* X80 torkdukar är tillverkade av ett starkt HYDROKNIT*-material som håller länge och är därför idealiska för krävande uppgifter som att torka bort fett och olja eller rengöra hårt smutsade ytor.
  • Hög absorptionsförmåga kombinerad med mycket god slitstyrka
  • Kan användas med vatten eller lösningsmedel – bara att skölja ur och återanvända