Färgningstråg
Leverantör: Brand
472000 472200 473100
BRND472000EA 3325 SEK
BRND472000 BRND472200 BRND473100
Färgningstråg
Burkar Färgkyvetter
Soda-lime glass.
For 10 standard slides, size (76×26 mm)
Beställningsinformation: Please order staining trough, tray, and wire handle seperately.