Dukar för rengöring, WYPALL*
Leverantör: KIMBERLY CLARK
7772 7775 7776
115-1559EA 3550 SEK
115-1559 115-1560 115-1561
Dukar för rengöring, WYPALL*
Torkdukar Torkdukar, engångs Förindränkta torkdukar
Manufactured from impregnated textured polypropylene, the waterless WYPALL* cleaning wipes are specially designed and formulated for effective heavy-duty cleaning of tools and machinery. Thanks to its d-limonene-free formulation the wipes remove soiling with ease. The combination of moisturising lotion with specially designed fabric also ensures that hands are left feeling clean and in optimal condition.
  • Levereras i en portabel, förslutningsbar dispenser
  • Ett absorberande lager suger upp och håller kvar smutsen och förhindrar den från att komma tillbaka till händerna
  • Avancerat rengöringsmedel: Inget behov av geler, trasor, tvål eller vatten