Täckglas för objektglas
Leverantör: Brand
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 1050 SEK
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Täckglas för objektglas
Täckglas
De här täckglasen är tillverkade av genomskinligt borosilikatglas, hydrolytisk klass 1, med utmärkt kemikaliebeständighet.
  • Helautomatiserad produktion garanterar bruksfärdig kvalitet – rena, damm- och fettfria, distorsionsfria och med en planhet inom ±3 µm.
Flatness: ±3 µm