Täckglas för räknekammare
Leverantör: Brand
723015 723014 723016
631-1190EA 345 SEK
631-1190 631-1193 631-1192
Täckglas för räknekammare
Täckglas
Täckglas för hemacytometer som skiljer sig från vanliga täckglas genom sin släta slipade och polerade yta.
  • Refraktionsindex ne = 1,52 ±0,01
  • Abbe-nummer ve = 56,5 ±0,5
  • Planhetstolerans ±3 µm