Cellräknare, Bürker, BLAUBRAND®
Leverantör: Brand
718920 718905
BRND718920EA 1400 SEK
BRND718920 BRND718905
Cellräknare, Bürker, BLAUBRAND®
Objektglas Räknekammare
Räknekammare med Bürker-mönster, inklusive två hemacytometer täckglas.
  • Varje stor kvadrat delas med hjälp av dubbla linjer (0,05 mm från varandra) in i 16 gruppkvadrater med sidor på 0,2 mm
  • Gruppkvadraterna motsvarar Neubauer-räknekammare storleksmässigt, men är inte indelade i några ytterligare kvadrater
  • Rutnätsgraderingen visar 9 stora kvadrater om 1 mm² vardera
Dessa används för att räkna trombocyter och erytrocyter.