Räknekammare, BLAUBRAND® Neubauer
Leverantör: Brand
718605 718620
BRND718605EA 1025 SEK
BRND718605 BRND718620
Räknekammare, BLAUBRAND® Neubauer
Objektglas Räknekammare
De fyra stora kvadraterna i hörnen som är markerade med 'L' för räkning av leukocyter är var och en indelade i 16 kvadrater med sidor på 0,25 mm.
  • The ruling shows nine large squares of one mm² each
  • The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0,25 mm sides
  • Each group square consists of 16 mini squares with 0,05 mm sides, each having an area of 0,0025 mm²
De 5 gruppkvadraterna i den stora kvadraten i mitten används för att räkna trombocyter och erytrocyter.
I motsats till de mer avancerade förbättrade Neubauer-räknekamrarna begränsas räkningsarean i varje gruppkvadrat av den yttre av de tredubbla gränslinjerna.