Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
31451.292EA 750 SEK
31451.292 31451.326
Kaliumpermanganat 0.2 mol/l (1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Kaliumpermanganat
Formel: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.1996 - 0.2004 mol/l
NIST traceable Confirmed