Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
31455.295EA 705 SEK
31455.295 31455.320
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Kaliumpermanganat
Formel: KMnO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST traceable Confirmed