Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® volumetrisk lösning, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09121.1000 1.09121.1000_N
1.09121.1000EA 444.61 SEK
1.09121.1000 MERC1.09121.1000_N
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) i vattenlösning, Titripur® volumetrisk lösning, Supelco®
Kaliumpermanganat
Formel: KMnO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011364
CAS nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III