Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenfri ättiksyra, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
30110.264EA 570 SEK
30110.264 30110.297 30110.320
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) i vattenfri ättiksyra, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Perklorsyra
Formel: HClO₄
Kokpunkt: 120 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,050 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 40 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed