Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
30110.264EA
342
SEK
30110.264
30110.297
30110.320
Perklorsyra 0.1 mol/l (0.1 N) anhydrous acetic acid, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. Volumetric
Perklorsyra
Formel:
HClO₄ MW: 100.46 g/mol Kokpunkt: 120 °C (1013 hPa) Smältpunkt: -101 Densitet: 1.050 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 40 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011325 CAS nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 2920 ADR: 8 (3) II |
|
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |