Perklorsyra 0.1 M i ättiksyra, ren
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
348630010 348630025
ACRO348630010EA 2575 SEK
ACRO348630010 ACRO348630025
Perklorsyra 0.1 M i ättiksyra, ren
Perklorsyra
Formel: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Densitet: 1,06 g/cm³
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=4e6aa90856c9cb7efe6f65c819db3cf09c062a40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M