Saltsyra 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
30025.293EA 360 SEK
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Saltsyra 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densitet: 1,031 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed