Saltsyra 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
31983.290EA
340
SEK
31983.290
31983.370
Saltsyra 0.2 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel:
HCl Densitet: 1,004 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.1996 - 0.2004 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |