Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
31955.327EA
535
SEK
31955.327
31955.373
31955.407
31955.442
31955.293
Saltsyra 0.1 mol/l (0.1 N), AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel:
HCl Densitet: 1,004 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0998 - 0.1002 mol/l |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |