Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Leverantör: SI ANALYTICS
Synonyms: Potassiumchloride
285138554 285138427
SCOI285138554EA 940 SEK
SCOI285138554 662-6185
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumklorid
Formel: KCl
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8