Kaliumklorid 3 M i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
43398.K2 43398.AK
43398.K2EA 2325 SEK
43398.K2 43398.AK
Kaliumklorid 3 M i vattenlösning
Kaliumklorid
CAS No.: 7447-40-7 Molecular Formula: KCl Formula Weight: 74.55 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011360
For refilling calomel electrodes
Formel: KCl
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8