Konduktivitetsstandarder (25°C; KCl) för konduktivitetsmätning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
42679.APEA 910 SEK
42679.AP 42679.K2 42692.AP 42692.K2 42692.K7 42693.AP 42693.K2 42693.K7 42694.AP 42694.K2 42695.AP 42695.K2 42695.K7 42696.AP 42696.K2 42697.AP 42680.K2 43405.K2 42680.K7 43405.AP 42680.AP 47057.AP 47057.K2
Konduktivitetsstandarder (25°C; KCl) för konduktivitetsmätning
Standarder Konduktivitetsstandarder
KCl conductivity standards used for calibrating conductivity cells with ranging from 718 to 100 000 µS/cm.