Natriumtiosulfat 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09950.0001 1.09950.0050
1.09950.0001EA 97.5 SEK
1.09950.0001 1.09950.0050
Natriumtiosulfat 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)