Natriumhydroxid 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Natronlut, Kaustik soda
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09959.0001 1.09959.0050
1.09959.0001EA 157.5 SEK
1.09959.0001 1.09959.0050
Natriumhydroxid 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Natriumhydroxid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokpunkt: ∼105 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,327 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003548
CAS nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material