Saltsyra 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09973.0001 1.09973.0050
1.09973.0001EA 117 SEK
1.09973.0001 1.09973.0050
Saltsyra 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Saltsyra
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material