Saltsyra 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09973.0001
1.09973.0050
1.09973.0001EA
117
SEK
1.09973.0001
1.09973.0050
Saltsyra 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning, Titrisol®, Supelco®
Saltsyra
Formel:
HCl MW: 36,46 g/mol Densitet: 1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |
Learn more
![](/m-se.vwr.com/sv_SE/images/about_vwr_275x315.jpg)