DL-kamfer för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
(±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41456.0250
8.41456.1000
8.41456.0250EA
547
SEK
8.41456.0250
8.41456.1000
DL-kamfer för syntes, Sigma-Aldrich®
DL-kamfer
Formel:
C₁₀H₁₆O Kokpunkt: 204 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼180 °C Densitet: 0,992 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00074738 CAS nummer: 76-22-2 EINECS: 200-945-0 UN: 2717 ADR: 4.1,III |
Specifikation testresultat
Solubility | 1.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 180 °C |
Molar Mass | 152.24 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 205 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 66 °C |
Explosion Limit | 0.6 - 4.5 %(V) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 460 °C |