(±) -1,3-butandiol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
8.01964.1000EA 623 SEK
8.01964.1000 8.01964.9200 8.01964.9025
(±) -1,3-butandiol för syntes, Sigma-Aldrich®
(±) -1,3-butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Kokpunkt: 206…208 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ? -50 °C
Densitet: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004554
CAS nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 207.5 °C (1.013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Refractive Index 1.4395 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 9.4 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 440 °C DIN 51794