(±)-2-Pentanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
P0056-25ML P0056-500ML
TCIAP0056-25MLEA 255 SEK
TCIAP0056-25ML TCIAP0056-500ML
(±)-2-Pentanol ≥98.0%
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
Kokpunkt: 118°C
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004579
CAS nummer: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07119
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e229546be466b7db3d77e283b37e0845ee948c2&vid=30f65c1a7d210878a0d1980a26a0b19dcbc3e906&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %