(±)-2-Octanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
(±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20925.0100
8.20925.1000
8.20925.2500
8.20925.9026
8.20925.0100EA
278
SEK
8.20925.0100
8.20925.1000
8.20925.2500
8.20925.9026
(±)-2-Octanol för syntes, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O Kokpunkt: 180 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –39 °C Densitet: 0,818 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 55 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004591 CAS nummer: 123-96-6 EINECS: 204-667-0 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 13,06785 |
Specifikation testresultat
Solubility | 1.12 g/l (25 °C) |
Melting Point | -38 °C |
Molar Mass | 130.23 g/mol |
Boiling Point | 177 - 182 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.25 hPa (20 °C) |
Flash Point | 71 °C |
Refractive Index | 1.4234 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.80 - 7.40 %(V) |
Density | 0.82 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 - 260 °C |