Svavelsyra ≥90% för mjölkanalys
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
20695.290EA 336 SEK
20695.290 20695.324
Svavelsyra ≥90% för mjölkanalys
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Densitet: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 90 %
Density (20/4) 1.815 - 1.825