Svavelsyra 50%, TECHNICAL
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
20696.293EA 375 SEK
20696.293 20696.460
Svavelsyra 50%, TECHNICAL
Svavelsyra
Formel: H₂SO₄
Kokpunkt: >100 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 50 %