Fosforsyra ≥85%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
1.00552.0250EA 4520 SEK
1.00552.0250 1.00552.1000 1.00552.0500 1.00552.2500
Fosforsyra ≥85%, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Smältpunkt: 28 °C
Densitet: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 21 °C
Boiling Point 158 °C
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 30.5 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material