Fosforsyra ≥85% i vattenlösning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
A18067.0FEA 2750 SEK
A18067.0F A18067.0D A18067.AP
Fosforsyra ≥85% i vattenlösning
Fosforsyra
Formula Weight: 98.00 Refractive Index: 1.4310 Melting Point: 19-21° Merck Reference: 14,7344
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158
Smältpunkt: 19…21 °C
Densitet: 1.700
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,7344